Principaux documents
D19303
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-hydroxypyrimidine hemisulfate salt
Synonyme(s) :
5,6-Diamino-4-pyrimidinone hemisulfate salt, 5,6-Diamino-4-pyrimidinol hemisulfate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N8O2 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.31
Beilstein:
3771022
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
crystals
Niveau de qualité
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc(O)c1N.Nc2ncnc(O)c2N
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-2-3(6)7-1-8-4(2)9;1-5(2,3)4/h2*1H,5H2,(H3,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
SVJZVGHPJPXEJQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable