Principaux documents
D131407
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Beilstein:
2210858
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
powder
Pf
120-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(C(O)=O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable