CLS824050
Pyrex® pour-out centrifuge tube with round bottom
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
Corning® 8240
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 12
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 8240-50
D.E. × L
29 mm × 116 mm
Capacité
50 mL
Couleur
clear
Catégories apparentées
Description générale
- Pyrex® pour-out centrifuge tube is made of low-expansion borosilicate glass.
- Features a pour-out spout for easy decanting.
- Autoclavable - The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.