Principaux documents
CLS707102
Pyrex® VISTA volumetric pipette, Class A
volume 2 mL
Synonyme(s) :
Corning® 70710
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 70710-2
Plage de mesure du volume
2 mL
Capacité
2 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.