CLS65640200
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 200 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
13
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 65640-200
tol. measuring range
0.10 mL
Capacité
200 mL
Catégories apparentées
Description générale
Attention