CLS616065
Pyrex® fluted funnel, long stem
stem L 150 mm
Synonyme(s) :
Corning® 6160
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 6160-65
L de la tige
150 mm
D.I. de la partie supérieure
65 mm
Catégories apparentées
Description générale
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.