CLS61206
Pyrex® large short-stem funnel
Synonyme(s) :
Corning® 6120
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 6120-6
D.I. de la partie supérieure
147 mm
Catégories apparentées
Description générale
Stem is approximately 100 mm with 15 mm O.D. 60° angle cone.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.