CLS5680500
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
19
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 5680-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacité
500 mL