CLS5641100
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
13
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5641-100
tol. measuring range
0.16 mL
Capacité
100 mL