CLS5640200
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 200 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
13
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5640-200
tol. measuring range
0.10 mL
Capacité
200 mL