CLS3025100
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3025
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3025-100
tol. measuring range
±5%
Volume
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Calibrated "to contain"
- double metric scale