CLS298225
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Synonyme(s) :
Corning® 2982
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2982-25
tol. measuring range
0.3 mL
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations