CLS2094250
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 250 mL, accuracy: 2.0 mL
Synonyme(s) :
burettes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2094-250
Plage de mesure du volume
250 mL, accuracy: 2.0 mL
Volume
250 mL