CLS1372160
Corning® narrow mouth graduated milk dilution bottle
capacity 160 mL, cap size 28-400
Synonyme(s) :
storage vessel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
narrow-mouth bottle
phenolic cap
square clear borosilicate glass bottle
Taille du bouchon
28-400
Caractéristiques
autoclavable
cap
graduations
Conditionnement
pack of 12 ea
case of 48 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1372-160
Diam. du col du flacon
~70 mm
Capacité
160 mL
Diam. × H
44 mm × 150 mm
Raccords
28