CLS12201L
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
glass bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 1220-1L
Capacité
1000 mL
Diam. × H
110 mm × 200 mm