CF0044
Tetrafluoropropyl azide
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Synonyme(s) :
2,2,3,3-tetrafluoropropanyl azide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Chaîne SMILES
FC(F)C(CN=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/C3H3F4N3/c4-2(5)3(6,7)1-9-10-8/h2H,1H2
Clé InChI
CDMWKAMPYXSCJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C