CDS020479
(2-Piperidin-1-ylpyrimidin-5-yl)boronic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14BN3O2
Poids moléculaire :
207.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OB(O)c1cnc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H14BN3O2/c14-10(15)8-6-11-9(12-7-8)13-4-2-1-3-5-13/h6-7,14-15H,1-5H2
Clé InChI
JFPMJXGMHDIKLK-UHFFFAOYSA-N