CDS017733
1-(5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9BrO3
Poids moléculaire :
269.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1cc(Br)cc2cc(oc12)C(C)=O
InChI
1S/C11H9BrO3/c1-6(13)9-4-7-3-8(12)5-10(14-2)11(7)15-9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
FQQBNIWOOXIDEP-UHFFFAOYSA-N