CDS016590
6-(diethylamino)-3-pyridinylaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2O
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)7-11-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N