CDS014285
methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO3
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(N)c(O)c1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4,10H,9H2,1H3
Clé InChI
OCZXDVNSNDITBS-UHFFFAOYSA-N