CDS010801
3-methyl-3-(4-methylphenyl)butanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O2
Poids moléculaire :
192.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-9-4-6-10(7-5-9)12(2,3)8-11(13)14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
LXMASNUOAKLCJK-UHFFFAOYSA-N