CDS010116
1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9F3O3
Poids moléculaire :
246.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(C1(C2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)CC1)=O
InChI
1S/C11H9F3O3/c12-11(13,14)17-8-3-1-7(2-4-8)10(5-6-10)9(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
WLYQHMMKMYCFAP-UHFFFAOYSA-N