CDS009725
(4-methylaminosulfonylphenyl)boronic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10BNO4S
Poids moléculaire :
215.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-9-14(12,13)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
Clé InChI
DOQOQZHSIBBHMY-UHFFFAOYSA-N