CDS008484
7-cyanoindole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6N2
Poids moléculaire :
142.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
N#Cc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-5,11H
Clé InChI
NTUHBYLZRBVHRS-UHFFFAOYSA-N