CDS006513
[4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]amine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2O
Poids moléculaire :
200.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1ccc(OCc2ccccn2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-10-4-6-12(7-5-10)15-9-11-3-1-2-8-14-11/h1-8H,9,13H2
Clé InChI
CGWMMQFGQVDRII-UHFFFAOYSA-N