CDS004132
3-(4-Methoxyphenyl)propanohydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2O2
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1ccc(CCC(=O)NN)cc1
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-14-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(13)12-11/h2-3,5-6H,4,7,11H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
BFZQOADVWOLSQE-UHFFFAOYSA-N