CDS003264
5-bromo-2-(piperazin-1-yl)pyrimidine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11BrN4
Poids moléculaire :
243.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Brc1cnc(nc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H11BrN4/c9-7-5-11-8(12-6-7)13-3-1-10-2-4-13/h5-6,10H,1-4H2
Clé InChI
YHWLBBPOKRHVAR-UHFFFAOYSA-N