CDS003065
5-Amino-2-fluorobenzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6FNO2
Poids moléculaire :
155.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1ccc(F)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
WYGAIOJWQDRBRJ-UHFFFAOYSA-N