CDS002210
4-[(2,6-Dimethyl-4-morpholinyl)carbonyl]aniline
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18N2O2
Poids moléculaire :
234.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC1CN(CC(C)O1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H18N2O2/c1-9-7-15(8-10(2)17-9)13(16)11-3-5-12(14)6-4-11/h3-6,9-10H,7-8,14H2,1-2H3
Clé InChI
IKSBDRQBCCVQBT-UHFFFAOYSA-N