CDS002072
2-Methoxy-1-butanamine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H13NO
Poids moléculaire :
103.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCC(CN)OC
InChI
1S/C5H13NO/c1-3-5(4-6)7-2/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Clé InChI
VUZDMYKIULCESL-UHFFFAOYSA-N