CBR02196
2-Bromo-5-isopropyl-1,3,4-thiadiazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8ClN
Poids moléculaire :
153.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
BrC1=NN=C(C(C)C)S1
InChI
1S/C5H7BrN2S/c1-3(2)4-7-8-5(6)9-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
ONBQFBOZPYFOOQ-UHFFFAOYSA-N