CBR01758
5-Chloro-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Clc1nc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-10-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MOJYPXFSJLVCRN-UHFFFAOYSA-N