CBR01725
2-(8-Quinolinyloxy)ethanamine dihydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14Cl2N2O
Poids moléculaire :
261.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NCCOc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C11H12N2O.2ClH/c12-6-8-14-10-5-1-3-9-4-2-7-13-11(9)10;;/h1-5,7H,6,8,12H2;2*1H
Clé InChI
WMWXKCCYZVYZPD-UHFFFAOYSA-N