CBR01630
(3-Methoxy-3-methylbutyl)amine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15NO
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COC(C)(C)CCN
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,8-3)4-5-7/h4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
CLOYVCHXXWLKSL-UHFFFAOYSA-N