CBR01565
1-Methyl-4-(3-pyrrolidinyl)piperazine trihydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H22Cl3N3
Poids moléculaire :
278.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)C2CCNC2
InChI
1S/C9H19N3.3ClH/c1-11-4-6-12(7-5-11)9-2-3-10-8-9;;;/h9-10H,2-8H2,1H3;3*1H
Clé InChI
IVMWYPBOTNWLLF-UHFFFAOYSA-N