CBR01559
1-(3-Aminopropyl)-2(1H)-pyridinone hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13ClN2O
Poids moléculaire :
188.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.NCCCN1C=CC=CC1=O
InChI
1S/C8H12N2O.ClH/c9-5-3-7-10-6-2-1-4-8(10)11;/h1-2,4,6H,3,5,7,9H2;1H
Clé InChI
ZWKIRJQMDJQFGK-UHFFFAOYSA-N