CBR01426
3-(Aminomethyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxamide hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7ClN4O2
Poids moléculaire :
178.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.NCc1noc(n1)C(N)=O
InChI
1S/C4H6N4O2.ClH/c5-1-2-7-4(3(6)9)10-8-2;/h1,5H2,(H2,6,9);1H
Clé InChI
RKEDXQOFNBFPAK-UHFFFAOYSA-N