CBR01132
1-(4-Methylphenyl)-1-pyridin-4-ylmethanamine dihydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16Cl2N2
Poids moléculaire :
271.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cc1ccc(cc1)C(N)c2ccncc2
InChI
1S/C13H14N2.2ClH/c1-10-2-4-11(5-3-10)13(14)12-6-8-15-9-7-12;;/h2-9,13H,14H2,1H3;2*1H
Clé InChI
ODCQSZKDWMPGIA-UHFFFAOYSA-N