CBR01125
1-Ethyl-3-methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18ClNO2
Poids moléculaire :
207.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.CCN1CCCC(C)(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c1-3-10-6-4-5-9(2,7-10)8(11)12;/h3-7H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
VHHOUSGPSMWGOD-UHFFFAOYSA-N