Principaux documents
C34405
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
4-(Chloroacetyl)catechol
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3COCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
174-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
Clé InChI
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable