Principaux documents
C112852
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentene-1-acetic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Cyclopenten-1-ylacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
C5H7CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Beilstein:
2042172
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
pb
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
Pf
19 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter