BR781780
BRAND® microplate BRANDplates®, hydroGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Immunology, Microplates, hydroGrade
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless wells
polystyrene
round bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt (U-bottom)
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781780
Taille
330 μL
96 wells
Volume de travail
330 μL
Couleur
transparent
Adéquation
suitable for (bacteriological assays)
Type de liaison
high binding surface
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories