BR781731
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black wells
flat bottom
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt (F-bottom)
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781731
Taille
330 μL
96 wells
Volume de travail
330 μL
Couleur
black, with transparent bottom
Adéquation
suitable for (bacteriological assays)
Type de liaison
high binding surface
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories