BR4600220
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 2 mL, without recirculation valve
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
DE-M marking
without recirculation valve
Fabricant/nom de marque
BRAND 4600220
Volume
2 mL
Raccords
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track