Principaux documents
BR23728
BRAND® base for plastic bottle
size 1000 mL
Synonyme(s) :
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23728
Diamètre
94-96 mm
Taille
1000 mL
Catégories apparentées
Description générale
For use with automatic burette Dr. Schilling.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG