BR114105
BRAND® culture tube, rimless
L × W 10 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
Synonyme(s) :
Culture tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 114105
L × l
10 mm × 75 mm
Capacité
10 mL
3 mL
Épaisseur
0.6 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Excellent sample visibility
- Good chemical resistance