BMSD1133G
Benchmark Bulk Garnet Shards
acid washed
Synonyme(s) :
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding shards
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(Garnet shards)
Conditionnement
pkg of 250 g
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D1133-G
Compatibilité
BeadBug and BeadBlaster
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3