Principaux documents
BLN00028
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Clc1nccc2[nH]nc(Br)c12
InChI
1S/C6H3BrClN3/c7-5-4-3(10-11-5)1-2-9-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
CTZAGTLJGOBGEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable