Principaux documents
B64202
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dimethylphenol
99%
Synonyme(s) :
4-Bromo-3,5-xylenol
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
113-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)cc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable