Principaux documents
B43205
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable